About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7SiH[CH(CH3)2]2
CAS号:
分子量:
228.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
沸点
80-85 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCC[SiH](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C14H32Si/c1-6-7-8-9-10-11-12-15(13(2)3)14(4)5/h13-15H,6-12H2,1-5H3
InChI key
AELQFRLRNCJZQE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves