Merck
383759
Sigma-Aldrich
1-丁基-3-硝基胍
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12N4O2
CAS号:
分子量:
160.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
包含
25% water
SMILES 字串
CCCCNC(=N)N[N+]([O-])=O
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)