Merck
381578
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-sulfanilylurea
98%
别名:
Carbutamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(H2N)C6H4SO2NHCONH(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
271.34
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)