Merck
381535
Sigma-Aldrich
4,4′-亚甲基二(2,6-二乙基苯基异氰酸酯)
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2[C6H2(C2H5)2NCO]2
分子量:
362.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES 字串
CCc1cc(Cc2cc(CC)c(N=C=O)c(CC)c2)cc(CC)c1N=C=O
InChI
1S/C23H26N2O2/c1-5-18-10-16(11-19(6-2)22(18)24-14-26)9-17-12-20(7-3)23(25-15-27)21(8-4)13-17/h10-13H,5-9H2,1-4H3
InChI 密鑰
OQDCXRFLJMVOCC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)