Merck
381373
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium heptafluorodiborate pyridine complex
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10B2F8N2
分子量:
331.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
198-201 °C (lit.)
SMILES 字串
FB(F)F.F[B-](F)(F)F.c1ccncc1.F[n+]2ccccc2
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)