Merck
380679
Sigma-Aldrich
硝酸氧锆 水合物
99.99% trace metals basis
别名:
硝酸锆酰 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZrO(NO3)2 · xH2O
CAS号:
分子量:
231.23 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
成份
Degree of hydration, ~1
雜質
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
InChI 密鑰
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
在硝酸氧锆(IV)水合物存在下,吲哚和醛可以发生缩合反应,产生双-或三-(吲哚基)甲烷产物,该产物经过脱氢反应得到的共轭生色团可用作pH指示剂(pH范围8-10)。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Zirconium(IV)-catalyzed one-pot synthesis and oxidation of bis- and tris(indolyl)methanes into conjugated chromophores as new pH indicators or calorimetric chemosensors for transition metals
Khorshidi A, et al.
Tetrahedron Letters, 55(29), 3873-3877 (2014)