Merck
379484
Sigma-Aldrich
苯甲基氧化钠 溶液
1.0 M in benzyl alcohol
别名:
Sodium benzenemethanolate, Sodium benzylate, Sodium phenylmethoxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2ONa
CAS号:
分子量:
132.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
濃度
1.0 M in benzyl alcohol
bp
203-205 °C
密度
1.077 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Na+].[O-]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7O.Na/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
InChI 密鑰
LFQULJPVXNYWAG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter