Merck
378046
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-氯苯甲酸
90%, technical grade
别名:
5-氯邻氨基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS号:
分子量:
171.58
Beilstein:
639027
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
化驗
90%
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Nc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
IFXKXCLVKQVVDI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3