About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5C6H10C6H4CH2CH2C6H4NCS
CAS号:
分子量:
405.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
98%
SMILES字符串
CCCCCC[C@H]1CC[C@@H](CC1)c2ccc(CCc3ccc(cc3)N=C=S)cc2
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3