Merck
376981
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12INO
CAS号:
分子量:
289.11
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
等級
technical grade
mp
197 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[I-].CC[n+]1c(C)oc2ccccc12
InChI
1S/C10H12NO.HI/c1-3-11-8(2)12-10-7-5-4-6-9(10)11;/h4-7H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
UZWYLWSUBQEUMC-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)