Merck
376574
Sigma-Aldrich
(3R)-(+)-Tetrahydrofuranylboronic acid diethanolamine ester
98%
别名:
Diethanolamine (3R)-(+)-tetrahydrofuranylboronate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16BNO3
分子量:
185.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
98%
旋光性
[α]20/D +18.0°, c = 1 in chloroform
mp
192-193 °C (lit.)
SMILES字符串
C1COB(OCCN1)[C@@H]2CCOC2
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)