Merck
375209
Sigma-Aldrich
三甲基氯化锡 溶液
1.0 M in methylene chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SnCl
CAS号:
分子量:
199.27
Beilstein:
3535111
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
濃度
1.0 M in methylene chloride
密度
1.356 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[Sn](C)(C)Cl
InChI
1S/3CH3.ClH.Sn/h3*1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI 密鑰
KWTSZCJMWHGPOS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
在氮气保护下封装于 Sure/Seal 瓶。
法律資訊
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
同類產品
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Flaviana T Vieira et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(3), 883-889 (2009-12-05)
The reaction of 1,3-cyclohexadione with 2-aminobenzoic acid has produced the 2-(3-oxocyclohex-1-enyl)benzoic acid (HOBz). Subsequent reactions of the ligand with organotin chlorides led to [Me(2)Sn(OBz)O](2) (1), [Bu(2)Sn(OBz)O](2) (2), [Ph(2)Sn(OBz)O](2) (3), [Me(3)Sn(OBz)] (4), [Bu(3)Sn(OBz)] (5) and [Ph(3)Sn(OBz)] (6). All complexes have been