Merck
374555
Sigma-Aldrich
2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚
technical grade, 70%
别名:
DMP-30
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2NCH2]3C6H2OH
CAS号:
分子量:
265.39
Beilstein:
795751
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical grade
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 21 °C)
化驗
70%
雜質
≤30% 2,6-bis(dimethylaminomethyl)phenol
折射率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)Cc1cc(CN(C)C)c(O)c(CN(C)C)c1
InChI
1S/C15H27N3O/c1-16(2)9-12-7-13(10-17(3)4)15(19)14(8-12)11-18(5)6/h7-8,19H,9-11H2,1-6H3
InChI 密鑰
AHDSRXYHVZECER-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
300.2 °F - closed cup
閃點(°C)
149 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter