Merck
374172
Sigma-Aldrich
乙氧基乙酸乙酯
98%
别名:
乙二醇乙醚乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OCH2COOCH2CH3
CAS号:
分子量:
132.16
Beilstein:
1749545
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
98%
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES 字串
CCOCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-5-6(7)9-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
CKSRFHWWBKRUKA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ethyl ethoxyacetate is an ester. It is reported to participate in the ozonation of ethers.
應用
Ethyl ethoxyacetate may be used in the preparation of ethoxyacetylacetone.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
122.0 °F - closed cup
閃點(°C)
50 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The course of ozonation of ethers.
Price CC and Tumolo AL.
Journal of the American Chemical Society, 86(21), 4691-4694 (1964)
Pyridine Derivatives. I. 3-Cyano-4-ethoxymethyl-6-methyl-2-pyridone and some related transformation products.
Bruce WF and Coover Jr HW.
Journal of the American Chemical Society, 66(12), 2092-2094 (1944)