About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H23NO2
CAS号:
分子量:
357.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
98%
旋光性
[α]20/D +15°, c = 1 in chloroform
mp
164-166 °C (lit.)
官能团
ether
phenyl
SMILES字符串
O=C1CC[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)N1
InChI
1S/C24H23NO2/c26-23-17-16-22(25-23)18-27-24(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-15,22H,16-18H2,(H,25,26)/t22-/m0/s1
InChI key
FQSSRLVFPQIRJK-QFIPXVFZSA-N
应用
用于不对称 Diels-Alder 反应和不对称共轭加成反应。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1177-1177 (1987)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 426-426 (1990)