Merck
372897
Sigma-Aldrich
N,N'-二甲基-N,N'-二苯脲
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C6H5N(CH3)]2CO
CAS号:
分子量:
240.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
120-122 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C(=O)N(C)c1ccccc1)c2ccccc2
基因資訊
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2