Merck
372692
Sigma-Aldrich
硅化铬
−230 mesh, ≥99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CrSi2
CAS号:
分子量:
108.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥99% trace metals basis
粒径
−230 mesh
SMILES字符串
[Cr++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Cr.Si2/c;1-2/q+2;-2
InChI key
HIQCZYFMLUNWOR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)