Merck
372587
Sigma-Aldrich
氟化镝(III)
99.9%
别名:
Dysprosium fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DyF3
CAS号:
分子量:
219.50
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
99.9%
表单
solid
SMILES字符串
F[Dy](F)F
InChI
1S/Dy.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
FWQVINSGEXZQHB-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)