Merck
372137
Sigma-Aldrich
2,2′-亚乙基双(4,6-二叔丁基酚)
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH{C6H2[C(CH3)3]2OH}2
CAS号:
分子量:
438.69
Beilstein:
4720936
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
方案
99%
表单
solid
mp
162-164 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c2cc(cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H46O2/c1-18(21-14-19(27(2,3)4)16-23(25(21)31)29(8,9)10)22-15-20(28(5,6)7)17-24(26(22)32)30(11,12)13/h14-18,31-32H,1-13H3
InChI key
DXCHWXWXYPEZKM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
抗氧化剂
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)