Merck
371726
Sigma-Aldrich
5-(4-羧基-2-硝基苯氧基)间苯二甲酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CC6H3(NO2)OC6H3-1,3-(CO2H)2
分子量:
347.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(Oc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3