Merck
371262
Sigma-Aldrich
四苯基膦乙酸二氯二氧钌(VI)酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)4P(CH3CO2RuO2Cl2)
分子量:
602.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
mp
213 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)O[Ru-](Cl)(Cl)(=O)=O.c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)