Merck
370118
Sigma-Aldrich
4-(反-4-戊基环己基)苯腈
99%, liquid crystal (nematic)
别名:
4-(4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4C6H10C6H4CN
CAS号:
分子量:
255.40
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
liquid crystal (nematic)
mp
30-55 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C18H25N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h8-9,12-13,15,17H,2-7,10-11H2,1H3/t15-,17-
InChI 密鑰
FURZYCFZFBYJBT-JCNLHEQBSA-N
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
商品
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.