Merck
370053
Sigma-Aldrich
4-环戊二基[2.2.2]辛烷-1-羧酸-4-异硫氰基苯酯
liquid crystal (nematic), 99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H27NO2S
分子量:
357.51
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
99%
表单
liquid crystal (nematic)
mp
73-113.5 °C (lit.)
转变温度
nematic phase to isotropic phase 113.5 °C
crystalline phase to nematic phase 74.5 °C
SMILES字符串
CCCCC[C@@]12CC[C@@](CC1)(CC2)C(=O)Oc3ccc(cc3)N=C=S
InChI
1S/C21H27NO2S/c1-2-3-4-9-20-10-13-21(14-11-20,15-12-20)19(23)24-18-7-5-17(6-8-18)22-16-25/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3/t20-,21-
InChI key
BXZVNXOHCXCVAG-MEMLXQNLSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.