Merck
368369
Sigma-Aldrich
(E)-4-氯-3-甲氧基-2-丁烯酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2C(OCH3)=CHCO2CH3
分子量:
164.59
Beilstein:
5376618
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
折射率
n20/D 1.484 (lit.)
密度
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)\C=C(/CCl)OC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)