Merck
368180
Sigma-Aldrich
苄基三甲基硅烷胺
96%
别名:
N-三甲基硅基苄胺, 苄基氨基三甲基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NSi
CAS号:
分子量:
179.33
Beilstein:
2205626
MDL编号:
方案
96%
密度
0.901 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(C)NCc1ccccc1
InChI key
OVONARZNQIKMGQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)