Merck
368121
Sigma-Aldrich
1,3-二溴-5-氟苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br2C6H3F
CAS号:
分子量:
253.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.577 (lit.)
bp
204-206 °C/768 mmHg (lit.)
密度
2.018 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
Fc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3Br2F/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI 密鑰
ASWYHZXKFSLNLN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene is an aryl fluorinated building block.
應用
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene may be used in the preparation of ligand 5-fluoro-1,3-di(2-pyridyl)benzene, by a Stille reaction with 2-(tri-nbutylstannyl)pyridine.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Cyclometallated platinum (ii) complexes of 1, 3-di (2-pyridyl) benzenes for solution-processable WOLEDs exploiting monomer and excimer phosphorescence.
Mroz W, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(24), 8653-8661 (2011)