Merck
367893
Sigma-Aldrich
2-(甲磺酰)乙基琥珀酰亚胺基碳酸酯
98%
别名:
N-[2-(甲磺酰基)乙氧基羰酰氧基]琥珀酰亚胺, MSC-ONSu
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO7S
CAS号:
分子量:
265.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
115-118 °C (lit.)
SMILES字符串
CS(=O)(=O)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)