Merck
367524
Sigma-Aldrich
四溴十六烷基铵
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)15]4N(Br)
分子量:
995.64
Beilstein:
5845950
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES 字串
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C64H132N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65(62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-64H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
RBIRNUUGKIFHKK-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)