About This Item
线性分子式:
(C6H5)2P(O)CH2N(C6H5)(CH3)
CAS号:
分子量:
321.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
117-119 °C (lit.)
SMILES字符串
CN(CP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20NOP/c1-21(18-11-5-2-6-12-18)17-23(22,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16H,17H2,1H3
InChI key
OWFFKSATMZDTJX-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3