Merck
367052
Sigma-Aldrich
1-(甲酰氨基甲基)-1H-苯并三唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8N4O
CAS号:
分子量:
176.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
97%
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]C(=O)NCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N4O/c13-6-9-5-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4,6H,5H2,(H,9,13)
InChI key
AUDGAMZNNDGYAX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)