Merck
366366
Sigma-Aldrich
(S)-5-(羟甲基)-2-吡咯烷酮
97%
别名:
L-焦谷氨醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9NO2
CAS号:
分子量:
115.13
Beilstein:
80670
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +30°, c = 2 in ethanol
mp
79-80 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
OC[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
作为合成 (R)- 和·(S)-二氨基戊酸和 5-氮杂半咕啉二齿氮配体(可用于不对称催化)的结构单元。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2158-2158 (1992)
Tetrahedron, 48, 2143-2143 (1992)