Merck
365793
Sigma-Aldrich
2-氯-5-(三氟甲基)苯甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(CF3)CN
CAS号:
分子量:
205.56
Beilstein:
1912184
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
bp
210-212 °C (lit.)
mp
38-42 °C (lit.)
密度
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H3ClF3N/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3H
InChI 密鑰
LCISFYAQKHOWBP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Synthesis of 2-chloro-5-trifluoromethyl-benzonitrile, via Sandmeyer reaction of 2-chloro-5-trifluoromethylaniline with copper cyanide/sodium cyanide, is reported.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
213.8 °F - closed cup
閃點(°C)
101 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Scale-up and safety evaluation of a Sandmeyer reaction.
Nielsen MA, et al.
Organic Process Research & Development, 8(6), 1059-1064 (2004)