Merck
365378
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone ethylene ketal
97%
别名:
1,4-Dioxaspiro[4.4]nonane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12O2
CAS号:
分子量:
128.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
沸点
54-55 °C/35 mmHg (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C1CCC2(C1)OCCO2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)