Merck
364541
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-二氢-5-(对-甲苯磺酰基甲氧基)-2(3H)-呋喃酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14O5S
CAS号:
分子量:
270.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]22/D −45°, c = 1 in chloroform
mp
85-88 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CCC(=O)O2
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3