化驗
99%
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(N)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H7ClFN/c1-4-2-7(10)5(8)3-6(4)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI 密鑰
OXINUINVVAJJSE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3