Merck
36217
Sigma-Aldrich
2,6-二氯对苯二胺
≥98.0% (GC)
别名:
2,5-二氨基-1,3-二氯苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6Cl2N2
CAS号:
分子量:
177.03
Beilstein:
2209257
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (GC)
mp
122-127 °C
SMILES字符串
Nc1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)