跳转至内容
Merck

361488

Sigma-Aldrich

3-Chloro-N-hydroxy-2,2-dimethylpropionamide

97%

登录查看公司和协议定价


About This Item

线性分子式:
ClCH2C(CH3)2CONHOH
CAS号:
分子量:
151.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103

方案

97%

mp

143 °C (dec.) (lit.)

SMILES字符串

CC(C)(CCl)C(=O)NO


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持