Merck
361321
Sigma-Aldrich
1-(2-甲氧苯基)-2-硫脲
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4NHCSNH2
CAS号:
分子量:
182.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
155-157 °C (lit.)
官能基
amine
thiourea
SMILES 字串
COc1ccccc1NC(N)=S
InChI
1S/C8H10N2OS/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)10-8(9)12/h2-5H,1H3,(H3,9,10,12)
InChI 密鑰
HXCHZMHFZXNFIX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea is a sulphur compound.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)