Merck
358932
Supelco
3,3′-二甲基联萘胺
99%
别名:
4,4′-二氨基-3,3′-二甲基-1,1′-联萘
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H20N2
CAS号:
分子量:
312.41
Beilstein:
2152306
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161500
PubChem物質ID:
化驗
99%
技術
titration: suitable
SMILES 字串
Cc1cc(-c2cc(C)c(N)c3ccccc23)c4ccccc4c1N
InChI
1S/C22H20N2/c1-13-11-19(15-7-3-5-9-17(15)21(13)23)20-12-14(2)22(24)18-10-6-4-8-16(18)20/h3-12H,23-24H2,1-2H3
InChI 密鑰
FTEGMIZQLGXBNA-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)