Merck
358908
Sigma-Aldrich
四氟硼酸三苯甲基吡啶鎓
96%
别名:
1-(三苯甲基)吡啶鎓四氟硼酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H20BF4N
CAS号:
分子量:
409.23
Beilstein:
3834611
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
mp
175-181 °C (lit.)
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)[n+]4ccccc4
InChI
1S/C24H20N.BF4/c1-5-13-21(14-6-1)24(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)25-19-11-4-12-20-25;2-1(3,4)5/h1-20H;/q+1;-1
InChI 密鑰
PBUNNYDYPYZWML-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3