形狀
wire
成份
Iridium, 30 wt. %
Platinum, 70 wt. %
直徑
0.5 mm
SMILES 字串
[Ir].[Pt]
InChI
1S/Ir.Pt
InChI 密鑰
HWLDNSXPUQTBOD-UHFFFAOYSA-N
數量
440mg=10cm;2.2g=50cm
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3