Merck
356999
Sigma-Aldrich
wire, diam. 2.0 mm, ≥99.9%
别名:
Ta
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ta
CAS号:
分子量:
180.95
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
方案
≥99.9%
表单
wire
自燃温度
572 °F
电阻率
13.5 μΩ-cm, 20°C
直径
2.0 mm
沸点
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES字符串
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
数量
10g = 20cm
可比产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)