Merck
349992
Sigma-Aldrich
2-氨基苯乙腈
97%
别名:
邻氨基苯乙腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4CH2CN
CAS号:
分子量:
132.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
69-72 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5,10H2
InChI 密鑰
LMDPYYUISNUGGT-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Aminobenzyl cyanide may be used in the preparation of oxindole.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
The chemistry of oxindole.
W C SUMPTER
Chemical reviews, 37, 443-479 (1945-12-01)