Merck
348996
Sigma-Aldrich
2'-苄基-2,2-二甲基丙酰苯胺
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCONHC6H4CH2C6H5
CAS号:
分子量:
267.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO/c1-18(2,3)17(20)19-16-12-8-7-11-15(16)13-14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI 密鑰
BDYMLDYIYIGVCY-UHFFFAOYSA-N
應用
2′-Benzyl-2,2-dimethylpropionanilide may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3