化驗
95%
bp
295 °C (lit.)
mp
90-92 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H6O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3