Merck
347914
Sigma-Aldrich
N-(3-吲哚乙酰基)-L-异亮氨酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H20N2O3
CAS号:
分子量:
288.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
方案
99%
旋光性
[α]20/D +6°, c = 3 in methanol
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182-183 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O3/c1-3-10(2)15(16(20)21)18-14(19)8-11-9-17-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,9-10,15,17H,3,8H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)/t10-,15-/m0/s1
InChI key
WPTUQMUCTTVOFW-BONVTDFDSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)