Merck
347752
Sigma-Aldrich
Benzo-12-crown-4
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16O4
CAS号:
分子量:
224.25
Beilstein:
1246979
MDL编号:
UNSPSC代码:
12350000
PubChem化学物质编号:
方案
99%
mp
42-45 °C (lit.)
SMILES字符串
C1COCCOc2ccccc2OCCO1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1