Merck
347620
Sigma-Aldrich
N-[4-(4-氨基苄基)苯基]-5-降冰片烯-2,3-二甲酰亚胺
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H20N2O2
CAS号:
分子量:
344.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
99%
mp
191-193 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N3C(=O)C4[C@@H]5C[C@@H](C=C5)C4C3=O)cc1
InChI
1S/C22H20N2O2/c23-17-7-1-13(2-8-17)11-14-3-9-18(10-4-14)24-21(25)19-15-5-6-16(12-15)20(19)22(24)26/h1-10,15-16,19-20H,11-12,23H2/t15-,16+,19?,20?
InChI key
SXKBQLZMICXHNV-BANKROOTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)