Merck
347019
Sigma-Aldrich
(-)-(R)-1-[(S)-2-(二苯基膦)二茂铁基]乙基甲基醚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H18FeOP
CAS号:
分子量:
421.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −337°, c = 1 in chloroform
mp
127-128 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CO[C@H](C)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
應用
用于通过不对称格氏交叉偶联反应合成光学活性联萘和 ternaphthalenes 的配体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Hayashi, T. et al.
Tetrahedron Letters, 30, 215-215 (1989)
Hayashi, T. et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 8153-8153 (1988)