Merck
345954
Sigma-Aldrich
N-(3-吲哚乙酰基)-L-苯丙氨酸
99%
别名:
IAA-L-Phe
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H18N2O3
CAS号:
分子量:
322.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
99%
光學活性
[α]20/D +36°, c = 3 in ethanol
mp
154-156 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)Cc2c[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C19H18N2O3/c22-18(11-14-12-20-16-9-5-4-8-15(14)16)21-17(19(23)24)10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,12,17,20H,10-11H2,(H,21,22)(H,23,24)/t17-/m0/s1
InChI 密鑰
BUGQHORRADGONS-KRWDZBQOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)